SAB1404966
Monoclonal Anti-DMN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
Sinonimo/i:
DMN, KIAA0353, SYN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G5, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNM(23336)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VSNVEAIRSRTQEAGALGVSDRGSWRDADSRNDQAVGVSFKASAGEGDQAHREQGKEQAMFDKKVQLQRMVDQRSVISDEKKVALLYLDNEEEENDGHWF
WGK 1