SAB1404963
Monoclonal Anti-UBR2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G4, ascites fluid
Sinonimo/i:
C6orf133, DKFZp686C08114, KIAA0349, MGC71112, RP3-392M17.3, bA49A4.1, dJ242G1.1, dJ392M17.3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G4, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBR2(23304)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MASELEPEVQAIDRSLLECSAEEIAGKWLQATDLTREVYQHLAHYVPKIYCRGPNPFPQKEDMLAQHVLLGPMEWYLCGEDPAFGFPKLEQANKPSHLCG
WGK 1