Documenti fondamentali
SAB1404866
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHCYL1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DCAL, IRBIT, PRO0233, XPVKONA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.22 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHCYL1(10768)
Categorie correlate
Immunogeno
AHCYL1 (NP_006612, 1 a.a. ~ 101 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSMPDAMPLPGVGEELKQAKEIEDAEKYSFMATVTKAPKKQIQFADDMQEFTKFPTKTGRRSLSRSISQSSTDSYSSAASYTDSSDDEVSPREKQQTNSKG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)