SAB1404833
Monoclonal Anti-UBE2E3 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
UBCH9, UbcM2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2E3(10477)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RIQKELAEITLDPPPNCSAGPKGDNIYEWRSTILGPPGSVYEGGVFFLDITFSSDYPFKPPKVTFRTRIYHCNINSQGVICLDILKDN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)