SAB1404780
Monoclonal Anti-TSPAN32, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ17158, FLJ97586, MGC22455, PHEMX, PHMX, TSSC6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.78 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSPAN32(10077)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RCGCSLDRKGKYTLTPRACGRQPQEPSLLRCSQGGPTHCLHSEAVAIGPRGCSGSLRWLQESDAAPLPLSCHLAAHRALQGRSRGGLSGCPERGLSD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)