SAB1404649
Monoclonal Anti-NAE1 antibody produced in mouse
clone 2E9-D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
A-116A10.1, APPBP1, HPP1, ula-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E9-D12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~84.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAE1(8883)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAQLGKLLKEQKYDRQLRLWGDHGQEALESAHVCLINATATGTEILKNLVLPGIGSFTIIDGNQVSGEDAGNNFFLQRSSIGKNRAEAAMEFLQELNSDVSGSFVEESPENLLDNDPSFFCRFTVVVATQLPESTSLRLADVLWNSQIPLLICRTYGLVGYMRIIIKEHPVIESHPDNALEDLRLDKPFPELREHFQSYDLDHMEKKDHSHTPWIVIIAKYLAQWYSETNGRIPKTYKEKEDFRDLIRQGILKNENGAPEDEENFEEAIKNVNTALNTTQIPSSIEDIFNDDRCINITKQTPSFWILARALKEFVAKEGQGNLPVRGTIPDMIADSGKYIKLQNVYREKAKKDAAAVGNHVAKLLQSIGQAPESISEKELKLLCSNSAFLRVVRCRSLAEEYGLDTINKDEIISSMDNPDNEIVLYLMLRAVDRFHKQQGRYPGVSNYQVEEDIGKLKSCLTGFLQEYGLSVMVKDDYVHEFCRYGAAEPHTIAAFLGGAAAQEVIKIITKQFVIFNNTYIYSGMSQTSATFQL
WGK 1