SAB1404593
Monoclonal Anti-CSDA antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CSDA1, DBPA, ZONAB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSDA(8531)
Immunogeno
Sequence
HVGQTFDRRSRVLPHPNRIQAGEIGEMKDGVPEGAQLQGPVHRNPTYRPRYRSRGPPRPRPAPAVGEAEDKENQQATSGPNQPSVRRGYR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1