SAB1404438
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TAF2F, TAFII55
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF7(6879)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
WGK 1