SAB1404285
Monoclonal Anti-PYGM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
WGK 1