Documenti fondamentali
SAB1404032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY9 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
Sinonimo/i:
CD229, SLAMF3, hly9, mLY9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LY9(4063)
Categorie correlate
Descrizione generale
LY9 belongs to the SLAM family of immunomodulatory receptors (see SLAMF1; MIM 603492) and interacts with the adaptor molecule SAP (SH2D1A; MIM 300490) (Graham et al., 2006 [PubMed 16365421]).[supplied by OMIM
Immunogeno
LY9 (NP_002339, 156 a.a. ~ 253 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPQVTMKSVKVSENFSCNITLMCSVKGAEKSVLYSWTPREPHASESNGGSILTVSRTPCDPDLPYICTAQNPVSQRSSLPVHVGQFCTDPGASRGGTT
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)