SAB1403977
Monoclonal Anti-IL15, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IL-15, MGC9721
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~12.54 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL15(3600)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1