SAB1403974
Monoclonal Anti-IL8, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CXCL8, GCP-1, GCP1, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.69 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL8(3576)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGAVLPRSAKELRCQCIKTYSKPFHPKFIKELRVIESGPHCANTEIIVKLSDGRELCLDPKENWVQRVVEKFLKRAENS
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)