SAB1403931
Monoclonal Anti-HNRNPA2B1 antibody produced in mouse
clone 3G11-6A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G11-6A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPA2B1(3181)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEREKEQFRKLFIGGLSFETTEESLRNYYEQWGKLTDCVVMRDPASKRSRGFGFVTFSSMAEVDAAMAARPHSIDGRVVEPKRAVAREESGKPGAHVTVKKLFVGGIKEDTEEHHLRDYFEEYGKIDTIEIITDRQSGKKRGFGFVTFDDHDPVDKIVLQKYHTINGHNAEVRKALSRQEMQEDLEVAILEVAPVMEEEEEDMVVEDLDMATRVGATEVVMTTMEEEIMEVEITMILEIITSNLLTTVQ
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1