SAB1403878
Monoclonal Anti-GRK4 antibody produced in mouse
clone 6D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GPRK2L, GPRK4, GRK4a, IT11
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRK4(2868)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LPPVSQCSELRHSIEKDYSSLCDKQPIGRRLFRQFCDTKPTLKRHIEFLDAVAEYEVADDEDRSDCGLSILDRFFNDKLAAPLPEIPPDVVTECRLGLKEENPSKKAFEE
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)