SAB1403826
Monoclonal Anti-FOXC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKHL14, LD, MFH-1, MFH1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXC2(2303)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AASWYLNHSGDLNHLPGHTFAAQQQTFPNVREMFNSHRLGIENSTLGESQVSGNASCQLPYRSTPPLYRHAAPYSYDCTKY
WGK 1