SAB1403664
Monoclonal Anti-CEBPG antibody produced in mouse
clone S2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GPE1BP, IG/EBP-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.61 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEBPG(1054)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSKISQQNSTPGVNGISVIHTQAHASGLQQVPQLVPAGPGGGGKAVAPSKQSKKSSPMDRNSDEYRQRRERNNMAVKKSRLKSKQKAQDTLQRVNQLKEENERLEAKIKLLTKELSVLKDLFLEHAHNLADNVQSISTENTTADGDNAGQ
WGK 1