SAB1403516
Monoclonal Anti-ACADVL antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACAD6, LCACD, VLCAD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACADVL(37)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AAALAGTMRGIIAKAVDHATNRTQFGEKIHNFGLIQEKLARMVMLQYVTESMAYMVSANMDQGATDFQIEAAISKIFGSEAAWKVTDECI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)