Documenti fondamentali
SAB1403494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF180, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC120326, MGC120328
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF180(285671)
Immunogeno
RNF180 (NP_848627, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKRSKELITKNHSQEETSILRCWKCRKCIASSGCFMEYLENQVIKDKDDSVDAQNICHVWHMNVEALPEWISCLIQKAQWTVGKLNCPFCGARLGGFNFV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1