SAB1403427
Monoclonal Anti-ARMC6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC19595, R30923_1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~78.47 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARMC6(93436)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVSKRIAQETFDAAVRENIEEFAMGPEEAVKEAVEQFESQGVDLSNIVKTAPKVSADGSQEPTHDILQMLSDLQESVASSRPQEVSAYLTRFCDQCKQDKACRFLAAQKGAYPIIFTAWKLATAGDQGLLLQSLNALSVLTDGQPDLLDAQGLQLLVATLTQNADEADLTCSGIRCVRHACLKHEQNRQDLVKAGVLPLLTGAITHHGHHTDVVREACWALRVMTFDDDIRVPFGHAHNHAKMIVQENKGLKVLIEATKAFLDNPGILSELCGTLSRLAIRNEFCQEVVDLGGLSILVSLLADCNDHQMRDQSGVQELVKQVLSTLRAIAGNDDVKDAIVRAGGTESIVAAMTQHLTSPQVCEQSCAALCFLALRKPDNSRIIVEGGGAVAALQAMKAHPQKAGVQKQACMLIRNLVAHGQAFSKPILDLGAEALIMQARSAHRDCEDVAKAALRDLGCHVELRELWTGQRGNLAP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)