SAB1403370
Monoclonal Anti-FBXO31 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434B027, DKFZp434J1815, FBX14, FBXO14, FLJ22477, Fbx31, MGC15419, MGC9527, pp2386
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXO31(79791)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GQGQPFVLPVGVSSRNEDYPRTCRMCFYGTGLIAGHGFTSPERTPGVFILFDEDRFGFVWLELKSFSLYSRVQATFRNADAPSPQAFDEMLKNIQSLTS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)