SAB1403367
Monoclonal Anti-PANK3 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ12899, MGC16863
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.34 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PANK3(79646)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PTQDLPTFIQMGRDKNFSTLQTVLCATGGGAYKFEKDFRTIGNLHLHKLDELDCLVKGLLYIDSVSFNGQAECYYFANASEPERCQKMPFNLD
WGK 1