SAB1403200
Monoclonal Anti-SULT1B1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C9, ascites fluid
Sinonimo/i:
MGC13356, ST1B2, SULT1B2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C9, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULT1B1(27284)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLSPKDILRKDLKLVHGYPMTCAFASNWEKIEQFHSRPDDIVIATYPKSGTTWVSEIIDMILNDGDIEKCKRGFITEKVPMLEMTLPGLRTSGIEQLEK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)