SAB1403127
Monoclonal Anti-FBXL7 antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FBL6, FBL7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXL7(23194)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HGVEYLAKNCTKLKSLDIGKCPLVSDTGLECLALNCFNLKRLSLKSCESITGQGLQIVAANCFDLQTLNVQDCEVSVEALRFVKRHCKRCVIEHTNPA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)