SAB1403099
Monoclonal Anti-SBLF antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp781K2462, MGC149803, MGC149804, SBLF, STN1, STNB1, stoned-b1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.23 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STON1(11037)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SLKSVVVVQGAYVELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRRACLGSLQELESEPVIQVTVG
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)