SAB1403019
Monoclonal Anti-RPL23 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC111167, MGC117346, MGC72008, rpL17
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.58 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL23(9349)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSKRGRGGSSGAKFRISLGLPVGAVINCADNTGAKNLYIISVKGIKGRLNRLPAAGVGDMVMATVKKGKPELRKKGE
WGK 1