SAB1402754
Monoclonal Anti-DPAGT1 antibody produced in mouse
clone 1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALG7, CDG-Ij, D11S366, DGPT, DPAGT, DPAGT2, G1PT, GPT, UAGT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.13 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPAGT1(1798)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IIPCPRHRIPRLNIKTGKLEMSYSKFKTKSLSFLGTFILKVAESLQLVTVHQSETEDGEFTECNNMTLINLLLKVLGPIHER
WGK 1