Documenti fondamentali
SAB1402662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL9 antibody produced in mouse
clone 7A2, ascites fluid, solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A2, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen ~40.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL9(132946)
Descrizione generale
ARL9 is a member of the small GTPase protein family with a high degree of similarity to ARF (MIM 103180) proteins of the RAS superfamily.[supplied by OMIM
Immunogeno
ARL9 (NP_996802.1, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFLEIGGSKPFRSYWEMYLSKGLLLIFVVDSADHSRLPEAKKYLHQLIAANPVLPLVVFANKQDLEAAYHITDIHEALALSEVGNDRKMFLFGTYLTKNGSEIPSTMQDAKDLIAQLAADVQ
Stato fisico
Clear solution
WGK 1