SAB1402621
Monoclonal Anti-MS4A6A antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20L3, CDA01, MGC131944, MGC22650, MS4A6, MST090, MSTP090
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~53.39 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MS4A6A(64231)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTSQPVPNETIIVPPSNVINFSQAEKPEPTNQGQDSLKKHLHAEIKVIGTIQILCGMMVLSLGIILASASFSPNFTQVTSTLLNSAYPFIGPFFFIISGSLSIATEKRLTKLLVHSSLVGSILSALSALVGFIILSVKQATLNPASLQCELDKNNIPTRSYVSYFYHDSLYTTDCYTAKASLAGSLSLMLICTLLEFCLAVLTAVLRWKQAYSDFPGSVLFLPHSYIGNSGMSSKMTHDCGYEELLTS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)