SAB1402469
Monoclonal Anti-HS6ST1 antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
DKFZp547H098, FLJ25392, HS6ST, MGC116899, MGC116901
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HS6ST1(9394)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IRPFMQYNSTRAGGVEVDEDTIRRIEELNDLDMQLYDYAKDLFQQRYQYKRQLERREQRLRSREERLLHRAKEALPREDADEPGRVPTEDYMSHIIEKW
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1