Documenti fondamentali
SAB1402402
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF79 antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
pT7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF79(7633)
Immunogeno
ZNF79 (NP_009066.1, 52 a.a. ~ 151 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WRCLVSTPRDRFKEGIPGKSRSLVLLGLPVSQPGMNSQLEQREGAWMLEGEDLRSPSPGWKIISGSPPEQALSEASFQDPCVEMPPGDSDHGTSDLEKSF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1