SAB1402110
Monoclonal Anti-NR0B1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AHC, AHCH, AHX, DAX-1, DAX1, DSS, GTD, HHG, NROB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR0B1(190)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IKCFLSKCWSLNISTKEYAYLKGTVLFNPDVPGLQCVKYIQGLQWGTQQILSEHTRMTHQGPHDRFIELNSTLFLLRFINANVIAELFFRPIIGTVSMDDMMLEMLCTKI
Azioni biochim/fisiol
WGK 1