Documenti fondamentali
SAB1402066
Sigma-Aldrich
Anti-SPESP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC24663, SP-ESP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPESP1(246777)
Categorie correlate
Immunogeno
SPESP1 (NP_663633.1, 1 a.a. ~ 350 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKPLVLLVALLLWPSSVPAYPSITVTPDEEQNLNHYIQVLENLVRSVPSGEPGREKKSNSPKHVYSIASKGSKFKELVTHGDASTENDVLTNPISEETTTFPTGGFTPEIGKKKHTESTPFWSIKPNNVSIVLHAEEPYIENEEPEPEPEPAAKQTEAPRMLPVVTESSTSPYVTSYKSPVTTLDKSTGIGISTESEDVPQLSGETAIEKPEEFGKHPESWNNDDILKKILDINSQVQQALLSDTSNPAYREDIEASKDHLKRSLALAAAAEHKLKTMYKSQLLPVGRTSNKIDDIETVINMLCNSRSKLYEYLDIKCVPPEMREKAATVFNTLKNMCRSRRVTALLKVY