Documenti fondamentali
SAB1401896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPS2 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ34520, UG0636c06
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
Clone:
3C6, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPS2(84698)
Categorie correlate
Descrizione generale
Calcyphosine-2 is a calcium-binding protein with 2 EF-hand motifs (Wang et al., 2002 [PubMed 11846421]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CAPS2 (NP_115995.1, 285 a.a. ~ 382 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YRKSYVRKAFMKLDFNKSGSVPIINIRKCYCAKKHSQVISGHSTEEEIKSSFLETLKVACSKSDEVSYGEFEDYYEGLSIGIVDDEDFVNILRTPWGI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)