SAB1401891
Monoclonal Anti-HOOK3 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ31058, HK3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOOK3(84376)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QNQGAAPEIQALKNQLQERDRLFHSLEKEYEKTKSQREMEEKYIVSAWYNMGMTLHKKAAEDRLASTGSGQSFLARQRQATSSRRSYPGHVQPATAR