SAB1401793
Monoclonal Anti-FKBP10 antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Sinonimo/i:
FKBP6, FKBP65, FLJ20683, FLJ22041, FLJ23833, hFKBP65
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FKBP10(60681)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)