Documenti fondamentali
SAB1401647
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK1N antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PROSAAS, SAAS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCSK1N(27344)
Descrizione generale
Members of the subtilisin-like proprotein convertase family process latent precursor proteins into their biologically active products. The protein encoded by this gene appears to function as an endogenous inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 1. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PCSK1N (NP_037403.1, 1 a.a. ~ 260 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGSPLLWGPRAGGVGLLVLLLLGLFRPPPALCARPVKEPRGLSAASPPLAETGAPRRFRRSVPRGEAAGAVQELARALAHLLEAERQERARAEAQEAEDQQARVLAQLLRVWGAPRNSDPALGLDDDPDAPAAQLARALLRARLDPAALAAQLVPAPVPAAALRPRPPVYDDGPAGPDAEEAGDETPDVDPELLRYLLGRILAGSADSEGVAAPRRLRRAADHDVGSELPPEGVLGALLRVKRLETPAPQVPARRLLPP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)