Documenti fondamentali
SAB1401617
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUSD5 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0527
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUSD5(26032)
Immunogeno
SUSD5 (XP_171054, 284 a.a. ~ 383 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTVCSKGSGEQQIMRAVDVRIESNPVPGGTYSALCIKDEEKPCGDPPSFPHTILQGRTGLEMGDELLYVCAPGHIMGHRETAFTLLCNSCGEWYGLVQAC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)