Documenti fondamentali
SAB1401602
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ42715, MGC19536
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN15(24146)
Immunogeno
CLDN15 (NP_055158.1, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSMAVETFGFFMATVGLLMLGVTLPNSYWRVSTVHGNVITTNTIFENLWFSCATDSLGVYNCWEFPSMLALSGYIQACRALMITAILLGFLGLLLGIAGLRCTNIGGLELSRKAKLAATAGALHILAGICGMVAISWYAFNITRDFFDPLYPGTKYELGPALYLGWSASLISILGGLCLCSACCCGSDEDPAASARRPYQAPVSVMPVATSDQEGDSSFGKYGRNAYV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)