SAB1401524
Monoclonal Anti-PGRMC2 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DG6, PMBP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGRMC2(10424)
Immunogeno
Sequence
NGKVFDVTKGSKFYGPAGPYGIFAGRDASRGLATFCLDKDALRDEYDDLSDLNAVQMESVREWEMQFKEKYDYVGRLLKPGEEPSEYTDEEDTKDHNKQD