SAB1401363
Monoclonal Anti-SLC6A11 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GAT-3, GAT3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A11(6538)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TELPWATCGHEWNTENCVEFQKLNVSNYSHVSLQNATSPVMEFWEHRVLAISDGIEHIGNLR
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)