SAB1401272
Monoclonal Anti-OMP antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OMP(4975)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)