SAB1401111
Monoclonal Anti-AKR1C2 antibody produced in mouse
clone 3C11, ascites fluid
Sinonimo/i:
AKR1C-pseudo, BABP, DD, DD2, DDH2, HAKRD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKR1C2(1646)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EEPWVDPNSPVLLEDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTSEEMKAIDGLNRNVRYLTLDIFAGPPNYPVSDEY
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)