SAB1400342
Monoclonal Anti-TCEAL1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SIIR, Anti-p21, Anti-pp21
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCEAL1(9338)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEG
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)