Documenti fondamentali
SAB1306688
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-P53(S20) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
citations:
1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43653 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer20)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Meaghan D Waltmann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1395-1405 (2014-05-21)
Genome-wide association studies have linked LRP8 polymorphisms to premature coronary artery disease and myocardial infarction in humans. However, the mechanisms by which dysfunctions of apolipoprotein E receptor-2 (apoER2), the protein encoded by LRP8 gene, influence atherosclerosis have not been elucidated