SAB1306277
ANTI-OSTEOCALCIN(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BGLAP, Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, Osteocalcin
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
10963 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BGLAP(632)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol