Documenti fondamentali
SAB1305565
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CD73(NT5E)(C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 974CT7.5.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
5′-nucleotidase, NT5, NT5E, NTE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
974CT7.5.3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
63368 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:5000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)