Documenti fondamentali
SAB1305544
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-NEPHRIN antibody produced in mouse
clone 174CT2.1.1, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NPHN, NPHS1, Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
174CT2.1.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
134742 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:200
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPHS1(4868)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide