Key Documents
SAB1303199
Sigma-Aldrich
ANTI-COL17A1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
120 kDa linear IgA dermatosis antigen, 120 kDa linear IgA disease antigen, 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, 97 kDa LAD antigen, 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen, 97 kDa linear IgA disease antigen, 97-LAD, BP180, BPAG2, Bullous pemphigoid antigen 2, COL17A1, Collagen alpha-1(XVII) chain, LABD97, LAD-1, Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa, Linear IgA disease antigen 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
150419 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL17A1(1308)
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.