SAB1300135
Monoclonal Anti-PRDM10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PFM7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
48AT1224.90.46, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDM10(56980)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal part of human PRDM10.