Documenti fondamentali
S9945
Sigma-Aldrich
Stemline® Keratinocyte Growth Supplement
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2, For use with S0196, Stemline® Keratinocyte Medium II
Sinonimo/i:
Keratinocyte Medium Supplement
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
Qualità
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Colore
clear pink-brown
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Produced in a GMP state-of-the-art facility, Stemline Keratinocyte Stem Cell Expansion Medium is clearly an excellent choice for your Keratinocyte applications.
Note legali
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1